Learn More
Techne™ FC-200 Model Flow Cooler
Codice prodotto. 12982601
Click to view available options
Modello:
FC-200
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12982601
Marca: Techne™ 1611243
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for use when temperatures down to -35°C are required
  • Compact refrigeration units with a 200 mL internal capacity
  • Designed for use with Techne liquid baths
Specifica
Gamma di temperatura -20°C
Modello FC-200
Tensione 230 V