Learn More
Techne™ RU-200 Model Dip Cooler
Codice prodotto. 12718998
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) flessibile:
85 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12718998
Marca: Techne™ 1457601
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Designed for use when temperatures down to -35°C are required. Techne™ RU-200 Model Dip Coolers fits neatly and unobtrusively into the corner of the bath and can be secured with a specially designed mounting bracket (supplied).
If cooling can be achieved by using cold tap water, a dip cooler is recommended as it conserves water and is easier and more convenient to use.
  • Compact refrigeration units for achieving temperatures down to -35°C (using Techne low-temp oil)
  • Cooling head of the Dip Cooler fits neatly into the corner of a Techne liquid bath (RU series of Dip Coolers)
  • Designed for use with Techne liquid baths
Specifica
Gamma di temperatura -20°C
Modello RU-200
Lunghezza (sistema metrico) flessibile 85 mm
Tensione 230 V