Learn More
Cole-Parmer™ 2 piattaforme a più livelli Stuart™
Click to view available options
Product Type:
Bilancia da laboratorio a più livelli
Piattaforma
Piattaforme a 2 livelli
Descrizione:
for Large Orbital Shakers
for Large Rocking Shakers
for Small Rocking Shakers
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Keep your shaking incubator running properly with these accessories.
Specifica
Specifica
| Product Type | Bilancia da laboratorio a più livelli |
| Materiale | Metal |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 16.5 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma | 14 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 420 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) piattaforma | 355 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 14.2 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) piattaforma | 14 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 360 mm |
| Larghezza (sistema metrico) piattaforma | 355 mm |
| Vedi altri risultati |