Learn More
Cole-Parmer™ Tube Holder
Click to view available options
Capacità:
0.2 mLTubes
0.5 mL Tubes
1.5 mL Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accessory tube holders accommodate 0.2 mL or 0.5 mL microcentrifuge tubes.
- Two tube holders can be used at any one time and securely held in place by the non-slip mat.
- Stuart™ Tube Holder; For Use with Microtitre Plate Shakers where samples require controlled temperature and/or humidity conditions, ideal for placement inside CO2incubators.
Specifica
Specifica
| Capacità | 1.5 mL Tubes |
| Capacità provette | 1.5 mL |
| Product Type | Tube Holder |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Stuart™ Microtitre Plate Shakers SSM5 and SSL5 |
| Quantità confezione | 1 Ea. |