Learn More
Cole-Parmer™ Tube Holder
Codice prodotto. p-8011204
Click to view available options
Capacità:
0.2 mLTubes
0.5 mL Tubes
1.5 mL Tubes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12693335
Marca: Cole-Parmer™ 5190099
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tube Holder for Use with Microtitre Plate Shakers SSM5 and SSL5.
  • Accessory tube holders accommodate 0.2 mL or 0.5 mL microcentrifuge tubes.
  • Two tube holders can be used at any one time and securely held in place by the non-slip mat.
  • Stuart™ Tube Holder; For Use with Microtitre Plate Shakers where samples require controlled temperature and/or humidity conditions, ideal for placement inside CO2incubators.
Specifica
Capacità 0.2 mLTubes
Capacità provette 0.2 mL
Product Type Tube Holder
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stuart™ Microtitre Plate Shakers SSM5 and SSL5
Quantità confezione 1 Ea.