Learn More
STX3 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 1B9C7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech 66760-1-IG-150UL
Codice prodotto. 16818935
  • 410.00€ / 150µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
The gene is a member of the syntaxin family. The encoded protein is targeted to the apical membrane of epithelial cells where it forms clusters and is important in establishing and maintaining polarity necessary for protein trafficking involving vesicle fusion and exocytosis. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Especificaciones
Especificaciones
STX3
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q08849, Q13277
Stx3
STX3 Fusion Protein Ag7805
150 μL
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG1
Western Blot
1B9C7
Unconjugated
STX3
STX3, STX3A, syntaxin 3
Mouse
Protein G
RUO
6809, 81802
-20°C
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado