Learn More
Styrene oxide, 97+%
Codice prodotto. 10795791 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
1L
2.50L
250mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10795791
Marca: Thermo Scientific Acros 132802500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 96-09-3 | C8H8O | 120.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-09-3
Formula molecolare C8H8O
Molecular Weight (g/mol) 120.15
Numero MDL MFCD00005121
InChI Key AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo styrene oxide, phenyloxirane, 1,2-epoxyethylbenzene, phenylethylene oxide, epoxystyrene, styrene epoxide, styryl oxide, oxirane, phenyl, 1-phenyloxirane, phenethylene oxide
PubChem CID 7276
ChEBI CHEBI:17907
IUPAC Name 2-phenyloxirane
SMILES C1C(O1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Styrene oxide
Punto di fusione -37.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0500g/mL
Punti di ebollizione 194.0°C
Punto d'infiammabilità 74°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5330 to 1.5360
Quantità 250 mL
Beilstein 17, 49
Gravità specifica 1.05
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hexane,petroleum ether,acetone,,alcohol,ether and benzene
Peso formulazione 120.15
Percent Purity 97+%
Forma fisica Liquid