Learn More
Grant Instruments™ SUB Aqua Pro
Codice prodotto. 15197025
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 l
18 l
2 l
26 l
34 L
5 and 12 L
5 l
Modello:
SAP12
SAP18
SAP2
SAP26
SAP2s
SAP34
SAP5
SAPD
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15197025
Marca: Grant Instruments™ SAPD
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes non-drip clear lid for improved performance, reduced evaporation and increased energy conservation. Grant Instruments™ SUB Aqua Pro Water Bath provides clear, wide-angle viewing LED display for instant reassurance of bath status.
  • Ambient +5 to 99°C operation
  • Set and Forget™ technology - fast heat-up, accurate temperature control
  • Stability ±0.2°C
  • 0.1°C setting resolution
  • Adjustable over temperature alarm - protect samples from over heating
  • Advanced dry start and run dry protection
  • Suitable for use with heat transfer beads (excluding SAP2 & SAP2S models)
  • Drain tap and transparent lid included
  • Timer and presets
  • 120V & 230V models available
  • 3 year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 5 and 12 L
Gamma di temperatura Ambient +5° to 99°C
Capacità di riscaldamento 1150 w (230 and120V)
Modello SAPD
Preimpostazioni temperatura 3
Risoluzione temperatura ±0.1°C
Stabilità termica ±°
Warranty 3 Years
Dimensioni (L x P x A) 380 x 545 x 225 mm
Lunghezza (sistema metrico) 380 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 131/281 mm
Larghezza (sistema metrico) 545 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 281/306 mm
Altezza (sistema metrico) 225 mm
Peso (sistema metrico) 9.9 kg
Tensione 120/230 V
Frequenza 50/60 Hz