Learn More
Grant Instruments™ SUB Aqua Pro
Codice prodotto. p-8014658
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
12 l
18 l
2 l
26 l
34 L
5 and 12 L
5 l
Modello:
SAP12
SAP18
SAP2
SAP26
SAP2s
SAP34
SAP5
SAPD
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15157025
Marca: Grant Instruments™ SAP12
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes non-drip clear lid for improved performance, reduced evaporation and increased energy conservation. Grant Instruments™ SUB Aqua Pro Water Bath provides clear, wide-angle viewing LED display for instant reassurance of bath status.
  • Ambient +5 to 99°C operation
  • Set and Forget™ technology - fast heat-up, accurate temperature control
  • Stability ±0.2°C
  • 0.1°C setting resolution
  • Adjustable over temperature alarm - protect samples from over heating
  • Advanced dry start and run dry protection
  • Suitable for use with heat transfer beads (excluding SAP2 & SAP2S models)
  • Drain tap and transparent lid included
  • Timer and presets
  • 120V & 230V models available
  • 3 year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 12 l
Gamma di temperatura Ambient +5° to 99°C
Capacità di riscaldamento 800 w (230V)
Modello SAP12
Preimpostazioni temperatura 3
Risoluzione temperatura 0.1 °C
Stabilità termica ±°
Warranty 3 anni
Dimensioni (L x P x A) 380 x 360 x 225 mm
Lunghezza (sistema metrico) 380 mm
Lunghezza (sistema metrico) interno 281 mm
Larghezza (sistema metrico) 360 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 306 mm
Altezza (sistema metrico) 225 mm
Peso (sistema metrico) 6.2 kg
Tensione 120/230 V
Frequenza 50/60 Hz