Learn More
Sampling Systems™ Sub Sampler
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Contact parts are made from spark suppressant brass
- Bottle can be easily removed using patented click system
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale | Nickel-plated Brass |
| Include | Removable glass bottle |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Sampling |
| Diametro (sistema metrico) | 125 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 300 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur