Learn More
Suberic acid, 99%
Codice prodotto. 10785621 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10785621
Marca: Thermo Scientific Acros 132811000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 505-48-6 | C8H14O4 | 174.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 505-48-6
Formula molecolare C8H14O4
Molecular Weight (g/mol) 174.20
Numero MDL MFCD00004428
InChI Key TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo suberic acid, cork acid, 1,6-hexanedicarboxylic acid, 1,8-octanedioic acid, hexamethylenedicarboxylic acid, subericacid, 1,6-dicarboxyhexane, octane-1,8-dioic acid, octanedioc acid, unii-6u7y4m9c1h
PubChem CID 10457
ChEBI CHEBI:9300
IUPAC Name octanedioic acid
SMILES OC(=O)CCCCCCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Suberic acid
Nota nome 99%
Punto di fusione 141°C to 144°C
Colore White to Cream
Punti di ebollizione 230°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 203°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HO2C(CH2)6CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 02, IV, 2028
Indice di Merck 15, 8992
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.6g/L (20°C). Other solubilities: 1g/172mL ether,soluble in alcohol,practically insoluble in chloroform,soluble in polar solvents
Viscosità 6.2 mPa.s (150°C)
Peso formulazione 174.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Suberic acid