Learn More
Memmert™ Subframe, On Castors, Height 660 mm Up To Size 75; > 560 mm, For Un30Pa
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Subframe
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Caster
- Adjustable Subframe
- Memmert Oven size 30 to 75: height 600mm
- Size 110 to 450: height 500mm
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Models U, UF TS, UNpa, S, I, ICP, IPP, IPS, HPP, ICH, Model 30 |
| Tipo | Subframe |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 22 in. (Size 110 to 160), 26 in. (Size 30 to 75) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 560 mm (Size 110 to 160), 660 mm (Size 30 to 75) |