Learn More
Hoefer™ SUBHT High Throughput Submarine Gel Unit
Codice prodotto. 12615826
Click to view available options
Tipo:
Buffer Chamber Assembly
Casting Gate
Cavo ad alta tensione di ricambio
Colored Loading Strip
Guarnizione in silicone
High Throughput Submarine Gel Unit
Labeled Running Tray
Lid
Running Tray
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12615826
Marca: Hoefer™ SUBHTTANK
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
  • Buffer chamber assembly
  • Safety lid, high-voltage leads
  • Fluorescent Labeled Running Tray with Casting Gates
  • Four 1mm thick 30-well combs
  • Colored Loading Strips
  • Two Buffer Recirculation Ports
Ideal for high throughput screening applications like single strand polymorphism (SSP) analysis following PCR
  • Caricamento rapido senza errori: caricamento di un'intera piastra da 96 pozzetti con un pipettatore multicanale
  • Analisi semplificata: Etichette fluorescenti per ciascun campione stampate su un vassoio per gel trasparente agli UV per identificare istantaneamente il campione (associato a una piastra da 96 pozzetti) durante la visualizzazione a fine ciclo
  • Resa elevata: Elabora fino a 120 campioni (piastra da 96 pozzetti più 24 campioni di controllo e/o campioni per la marcatura) in 30 minuti
  • Migliore riproducibilità: Elimina eventuali variabili dovute a variazioni di pH del tampone e alla formazione di gradienti ionici con capacità di ricircolo del tampone opzionale
  • Minore quantità di tampone necessaria: Il design compatto della vasca richiede una quantità ridotta di tampone per coprire il gel, riducendo così il consumo di tampone e offrendo inoltre un maggior controllo dei gradienti di tensione e dei tempi di ciclo
  • Massima flessibilità: Totalmente compatibile con una vasta gamma di pettini e accessori per soddisfare tutte le necessità di analisi con gel standard e ad alta resa
  • Questa unità orizzontale per gel ad alta resa può accogliere fino a 120 campioni e risolvere filamenti di DNA da 50-1000 coppie di basi in 30 minuti
Specifiche
  • Dimensioni gel: 15 x 15 cm
  • Volume tampone massimo: 1.2 l
  • Impostazioni potenza massima: 300 V, 200 mA, 60 W
  • Capacità massima campioni: 120
  • Temperatura di esercizio massima: 45°C
  • Uso ambienti interni: 4-40°C
  • Umidità: fino a 80 %
  • Dimensioni unità: 33.5L x 21.5P x 7 cm A
  • Certificazioni di sicurezza: EN61010-1, CE
Applicazioni:
analisi SSP (Single Strand Polymorphism)
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) SUBHT High Throughput Submarine Gel Unit
Tipo Buffer Chamber Assembly