Learn More
Succinamic acid, 97%
Codice prodotto. p-194088 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10552941
Marke: Thermo Scientific Acros 158730050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 638-32-4 | C4H7NO3 | 117.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 638-32-4
Formula molecolare C4H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 117.10
Numero MDL MFCD00008041
InChI Key JDVPQXZIJDEHAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo succinamic acid, butanoic acid, 4-amino-4-oxo, succinic acid monoamide, 3-carbamoylpropanoic acid, succinamidic acid, acmc-1b64y, 3-c-hydroxycarbonimidoyl propanoic acid
PubChem CID 12522
ChEBI CHEBI:50398
IUPAC Name 4-amino-4-oxobutanoic acid
SMILES NC(=O)CCC(O)=O
Spezifikation
Materiale o nome chimico Succinamic acid
Nota nome 97%
Punto di fusione 153°C to 157°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NCOCH2CH2CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 02, 614
Peso formulazione 117.1
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Succinamic acid
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contiene: Succinamic acid
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt