Learn More
Succinate, 0.2M buffer soln., pH 6.5, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7042305
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
Codice prodotto. 15414529
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J62078.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150-90-3
Formula molecolare C4H4Na2O4
Molecular Weight (g/mol) 162.052
Numero MDL MFCD00002789
InChI Key ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 9020
ChEBI CHEBI:63675
IUPAC Name disodium;butanedioate
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Succinate buffer soln.
Colore Colorless
Concentrazione 0.2 M
pH 6.5
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL