Learn More
Succinic acid, 99%
Codice prodotto. 10144243 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
1kg
2.50kg
250g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10144243 1 kg Plastic bottle 1kg
10003753 250 g Plastic bottle 250g
10407000 500 g Plastic bottle 500g
10573131 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
11985031 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10144243 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158740010
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-15-6
Formula molecolare C4H6O4
Molecular Weight (g/mol) 118.09
Numero MDL MFCD00002789
InChI Key KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC Name butanedioic acid
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Succinic acid
Nota nome 99%
Punto di fusione 185.0°C to 190.0°C
Punti di ebollizione 235.0°C
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità 206°C
Imballaggio Plastic bottle
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare HO2CCH2CH2CO2H
Informazioni di solubilità Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 1 kg/l boiling water, 1 g/18.5 mL alcohol - 1 g/6.3 mL methanol, 1 g/36 mL acetone - 1 g/20 mL glycerol, practically insoluble in petroleum ether, benzene,, carbon disulfide and carbon tetrachloride
Peso formulazione 118.09
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Succinic acid