Learn More
Succinic acid, ACS, ≥99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11404682 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11404682 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11404682 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219144980
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Specifications
Materiale o nome chimico Succinic acid
CAS 110-15-6
Colore White
Quantità 100 g
Forma fisica Powder
Intervallo percentuale saggio ≥99%
Formula molecolare C4H6O4
Numero MDL MFCD00002789
Sinonimo succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
InChI Key KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
IUPAC Name butanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Peso formulazione 118.09