Learn More
Succinic Acid, BAKER ANALYZED™ ACS Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15577824 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15577824 2.5 kg Poly Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15577824 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 034605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
    For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Specifica
Materiale o nome chimico Succinic Acid
CAS 110-15-6
Punto di fusione 185.0°C to 191.0°C
Note sul grado di purezza Meets ACS reagent chemical requirements
Formula molecolare C4H6O4
Numero MDL MFCD00002789
Sinonimo succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
InChI Key KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
IUPAC Name butanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Peso formulazione 118.09
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Quantità 2.5 kg
Imballaggio Poly Bottle
Forma fisica Powder
Gravità specifica 1L = 1.57kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Succinic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Succinic acid