Learn More
Succinic acid, Free acid, ≥99%, Ultrapure
Codice prodotto. 15875188 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15875188 500 g Plastic bottle 500g
15855338 1 kg Plastic bottle 1kg
15865338 5 kg Plastic bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15875188 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J21900.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 110-15-6 | C4H6O4 | 118.088 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-15-6
Formula molecolare C4H6O4
Molecular Weight (g/mol) 118.088
Numero MDL MFCD0000278
InChI Key KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
IUPAC Name butanedioic acid
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Succinic acid
Punto di fusione 186°C to 188°C
Punti di ebollizione 235°C
Densità 1.56
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità >110°C
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Crystalline Powder
Gravità specifica 1.56
Formula lineare HOOCCH2CH2COOH
Beilstein 1754069
Peso formulazione 118.09
Percent Purity ≥99%