Learn More
Succinic Acid, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15567824 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15567824 500 g Poly Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15567824 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 034601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Specifica
Materiale o nome chimico Succinic Acid
CAS 110-15-6
Formula molecolare C4H6O4
Numero MDL MFCD00002789
Sinonimo succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
InChI Key KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
IUPAC Name butanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Peso formulazione 118.09
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Quantità 500 g
Imballaggio Poly Bottle
Forma fisica Powder
Gravità specifica 1L = 1.57kg