Learn More
Succinic Acid, TRC
Codice prodotto. 30004221
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30004221 50 g 50g
30004077 5 g 5g
30006450 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30004221 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCS68876550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-15-6
Formula molecolare C4 H6 O4
Molecular Weight (g/mol) 118.09
Sinonimo Succinic Acid, Butanedioic acid, Succinic acid (8CI), 1,2-Ethanedicarboxylic acid, 1,4-Butanedioic acid, A 12084, Amber acid, Asuccin, Biosuccinium, Biosuccinium SA, Dihydrofumaric acid, Katasuccin, NSC 106449, NSC 25949, S 3674, Wormwood acid, Yantar-antitox
IUPAC Name butanedioic acid
SMILES OC(=O)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Succinic acid
InChI Formula InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Peso formulazione 118.0266
Quantità 50 g