Learn More
Succinic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Succinic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8) |
| Peso formulazione | 118.0266 |
| Quantità | 100 g |