Learn More
Succinic Acid (White Crystals), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10766254
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10766254 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10766254 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP336500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Succinic Acid is used in the preparation of cell culture and tissue culture media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Succinic Acid
pH 2.7
CAS 110-15-6
Punto di fusione 185°C
Punti di ebollizione 235°C
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥99.5 %
Formula molecolare C4H6O4
Formula lineare HOOCCH2CH2COOH
Numero MDL MFCD00002789
Indice di Merck 15, 8999
Sinonimo succinic acid, amber acid, asuccin, dihydrofumaric acid, bernsteinsaure, katasuccin, wormwood acid, succinate, ethylenesuccinic acid, 1,2-ethanedicarboxylic acid
InChI Key KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CCC(O)=O
IUPAC Name butanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 118.09
PubChem CID 1110
ChEBI CHEBI:15741
Peso formulazione 118.09
Percent Purity ≥99.5%
Densità 1.56g/cm³
Quantità 500 g
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Powder/Solid
Pressione del vapore 0.0022mmHg at 19°C