Learn More
Paragon Scientific Sucrose Brix/RI Standards, Paragon Scientific™
Codice prodotto. 16080400
Click to view available options
Concentrazione:
10.00 Brix
12.50 Brix
15.00 Brix
20.00 Brix
25.00 Brix
30.00 Brix
35 Brix
40.00 Brix
45.00 Brix
5.00 Brix
50.00 Brix
55 Brix
7.50 Brix
Dimensione della confezione:
15mL
Codice prodotto. 16080400
Marca: Paragon Scientific SS05
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Paragon ISO 17025 and ISO 17034 certified brix standards are for the calibration and verification of all types of refractometer e.g handheld, Abbe and high accuracy digital instruments. Typically used within the food and beverage and pharmaceutical industries.
  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
  • Primary level refractive index standards traceable to National Standards
  • Manufactured in accordance with ICUMSA Methods
  • Supplied in tamper evident packs with 6 weeks shelf life
Specifica
Concentrazione 5.00 Brix
Quantità 15 ml
Nominal values quoted