Learn More
Sucrose, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sucrose |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Quantità | 500 g |
| Gravità specifica | 1L = 1.59kg |
| Peso formulazione | 342.3 |
| Grado | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |
| Forma fisica | Crystals |