Learn More
Sucrose, ( FCC), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11482751 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 lb.
25 lb.
100 lb.
Dimensione della confezione:
100lb
Codice prodotto. 11482751
Marca: MP Biomedicals 0290471305
Identificatori chimici
CAS 57-50-1
Formula molecolare C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.30
Numero MDL MFCD00006626
InChI Key CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinonimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Sucrose
Quantità 5 lb.
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Peso formulazione 342.3
Grado FCC