Learn More
Sucrose Gel-Loading Dye for DNA Gels, 5X (Contains 40% Sucrose/Mol. Biol.), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
Descrizione
This dye includes sucrose instead of glycerol. Add the dye to DNA samples prior to electrophoresis on agarose gels.
Specifica
Specifica
| Absorbance | 0.30 to 0.45 AU at 252nm, 0.47 to 0.62 AU, 0.48 to 0.65 AU |
| Materiale o nome chimico | Sucrose Gel-Loading Dye for DNA Gels |
| Nota nome | 5X, Contains 40% Sucrose |
| CAS | 57-50-1, 7732-18-5 |
| Grado | Elettroforesi |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Colore | Purple |
| Quantità | 5 mL |
| Forma fisica | Liquid |