Learn More
Sucrose, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16675923 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 16675923
Marca: Honeywell Fluka 84100H250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For microbiology, ACS reagent, ≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
Specifica
Perdita all'essiccatura Max. 0.03 %
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 250 g
Percent Purity 99.0 to 100.0%
Grado Reagent Pharmacopeia Organics
Forma fisica Solid