Learn More
Sucrose, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 16685923 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 16685923
Marca: Honeywell Fluka 84100H5KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For microbiology, ACS reagent, ≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-50-1
Formula molecolare C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.30
Numero MDL MFCD00006626
InChI Key CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Perdita all'essiccatura Max. 0.03 %
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 5 kg
Percent Purity 99.0 to 100.0%
Grado Reagent Pharmacopeia Organics
Forma fisica Solid