Learn More
Sucrose octaacetate, 98%
Codice prodotto. 10752792 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
5kg
Codice prodotto. 10752792
Marca: Thermo Scientific Acros 419792500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 126-14-7 | C28H38O19 | 678.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 126-14-7
Formula molecolare C28H38O19
Molecular Weight (g/mol) 678.59
InChI Key ZIJKGAXBCRWEOL-SAXBRCJISA-N
Sinonimo sucrose octaacetate, octaacetylsucrose, octa-o-acetylsucrose, d-+-sucrose octaacetate, fema no. 3038, sucrose octaacetate nf, d-+-saccharose octaacetate, 2,3,4,6,1',3',4',6'-octa-o-acetylsucrose, alpha-d-glucopyranoside, 1,3,4,6-tetra-o-acetyl-beta-d-fructofuranosyl, tetraacetate
PubChem CID 31340
IUPAC Name [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-[(2S,3S,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-2,5-bis(acetyloxymethyl)oxolan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Sucrose octaacetate
Punto di fusione >78.0°C
Colore Cream-White to White
Densità 1.2800g/mL
Punti di ebollizione 250.0°C (1.0 mmHg)
Residuo della combustione 0.1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 250 g
Indice di Merck 15,9013
Gravità specifica 1.28
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acetic acid,acetone,benzene,90g/l in ethanol
Peso formulazione 678.59
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder