Learn More
Sucrose, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For Density Gradient Centrifugation and Molecular Biology Applications
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sucrose |
| Imballaggio | Poly Bottle |
| Quantità | 1 kg |
| Gravità specifica | 1L = 1.59kg |
| IUPAC Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-diidrossi-2,5-bis(idrossimetil)ossolan-2-il]osso-6-(idrossimetil)ossano-3,4,5-triolo |
| Peso formulazione | 342.3 |
| Grado | Ultrapure Bioreagent |