Learn More
Buerkle™ Suction Heads for Mini ViscoSampler™
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Size:
2 mm Drill
4 mm Drill
6 mm Drill
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Replaceable suction heads for Mini ViscoSampler
Specifica
Specifica
| Product Type | Suction Head |
| Materiale | Stainless Steel (V4A) |
| Autoclavabile | Si |
| Descrizione | 2 mm Suction Drill |
| Size | 2 mm Drill |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mini ViscoSampler |