Learn More
Hirschmann™ Suction Tube with Recirculation
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
310 mm
400 mm
2000 mm
5000 mm
Include:
w/ Recirculation
w/o Recirculation
w/out Recirculation
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Screw-coupled
- Safely attached to the instrument
Specifica
Specifica
| Product Type | Suction Hose |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ceramus, Solaris |
| Include | w/ Recirculation |
| Lunghezza (sistema metrico) | 2000 mm |