Learn More
Erlab Griglia di protezione dell'aspirazione
Per evitare il risucchio di oggetti e offrire quindi il massimo comfort di lavoro, ERLAB offre questa griglia di protezione dall'aspirazione come dotazione standard.
Marca:  Erlab NORT000384
Codice prodotto. 17786594
  • 19.05€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Griglia posta all'ingresso del condotto di aspirazione per evitare che il ventilatore aspiri stracci, salviette o qualsiasi materiale leggero.