Learn More
Sudan III (chromatographic standard), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11410343
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11410343
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11461.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85-86-9
Formula molecolare C22H16N4O
Molecular Weight (g/mol) 352.397
Numero MDL MFCD00003905
InChI Key HTPQPMPFXUWUOT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo C.I. 26100; Solvent Red 23
PubChem CID 6789251
IUPAC Name 1-[(4-phenyldiazenylphenyl)hydrazinylidene]naphthalen-2-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)NN=C3C(=O)C=CC4=CC=CC=C43
Specifica
Materiale o nome chimico Sudan III (chromatographic standard)
Punto di fusione ∼200°C (decomposition)
Beilstein 931185
Indice di Merck 14,8884
Peso formulazione 352.4
Quantità 25 g