Learn More
Sulcotrione, MedChemExpress
Codice prodotto. 16455086
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16455086 100 mg 100mg
16400477 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16455086 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY107368
MedChemExpress Sulcotrione is a β-triketone herbicide which can inhibit hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (HPPD).
Sulcotrione is a β-triketone herbicide which can inhibit hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (HPPD).
Specifica
Materiale o nome chimico Sulcotrione
CAS 99105-77-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H13ClO5S
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (304.16 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1C(CCCC1=O)=O)C2=C(C=C(S(C)(=O)=O)C=C2)Cl
Molecular Weight (g/mol) 328.77
Peso formulazione 328.77
Percent Purity 98.77%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only