Learn More
Sulfacetamide, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15525106 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 15525106
Marca: Thermo Scientific Acros 442841000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-80-9
Formula molecolare C8H10N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 214.239
InChI Key SKIVFJLNDNKQPD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5320
ChEBI CHEBI:63845
IUPAC Name N-(4-aminophenyl)sulfonylacetamide
SMILES CC(=O)NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfacetamide
Tipo Sulfacetamide
Punto di fusione 182.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Quantità 100 g
Peso formulazione 214.24
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfacetamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.