Learn More
Sulfaguanidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10165717 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10165717
Marca: Thermo Scientific Acros 431301000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-67-0
Formula molecolare C7H10N4O2S
Molecular Weight (g/mol) 214.25
Numero MDL MFCD00038136
InChI Key BRBKOPJOKNSWSG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulfaguanidine, sulphaguanidine, sulfaguanidin, guanicil, sulfaguine, aterian, sulfanilguanidine, sulfanilylguanidine, sulfoguanidine, abiguanil
PubChem CID 5324
IUPAC Name 2-(4-aminophenyl)sulfonylguanidine
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N=C(N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfaguanidine
Punto di fusione 190.5°C to 192.0°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Indice di Merck 15,904
Peso formulazione 214.25
Percent Purity 98%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfaguanidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.