Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfanilamide 98%
Codice prodotto. p-194323 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10215190
Marca: Thermo Scientific Chemicals 132851000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sulfanilamide, CAS # 63-74-1, is an organic sulfur compound that shows antibacterial activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Sulfanilamide is an organic sulfur compound with antibacterial properties that are structurally similar to the p-aminobenzoic acid (PABA)
  • It also has a competitive inhibitory capacity against dihydropteroate synthetases blocking the synthesis of folic acid
  • Sulfanilamide competes with PABA for the bacterial enzyme dihydropteroate synthase preventing, the incorporation of PABA into dihydrofolic acid, an immediate precursor of folic acid. This culminates in the inhibition of the bacterial folic acid synthesis and also the de novo synthesis of purines and pyrimidines, resulting in cell growth arrest and cell death.
Applications
  • This compound shows antibacterial activity against different species, including gram-positive, gram-negative, and Chlamydia
  • In chemical reactions, this compound can act as an intermediate for the preparation of 2,6-disubstituted anilines by electrophilic substitution
  • Sulfanilamide shows inhibitory activity against the enzyme, carbonic anhydrase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63-74-1
Formula molecolare C6H8N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 172.202
Numero MDL MFCD00007939
InChI Key FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-Aminobenzenesulfonamide
PubChem CID 5333
ChEBI CHEBI:45373
IUPAC Name 4-aminobenzenesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfanilamide
Tipo Sulfanilamide
Nota nome 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Punto di fusione 163°C to 167°C
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 105°C)
Colore White
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare 4-(H2N)C6H4SO2NH2
Beilstein 14, 698
Indice di Merck 15, 9057
Peso formulazione 172.2
Percent Purity ≥97.5%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfanilamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.