Learn More
Sulfapyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7077288 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 15422152
Marca: Thermo Scientific Acros 442850250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 144-83-2
Formula molecolare C11H11N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 249.288
InChI Key GECHUMIMRBOMGK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5336
ChEBI CHEBI:132842
IUPAC Name 4-amino-N-pyridin-2-ylbenzenesulfonamide
SMILES C1=CC=NC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfapyridine
Tipo Sulfapyridine
Punto di fusione 190.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Quantità 25 g
Peso formulazione 249.29
Percent Purity 95%