Learn More
WTW™ Kit di analisi per solfati
Codice prodotto. 11781093
Click to view available options
Range:
0 to 70 mg/L
100 to 1000 mg/L
5 to 250 mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 25
Codice prodotto. 11781093
Marca: WTW™ 250415
Get accurate test results for your ground water, building materials, and soils with the photometric test kits for measurement of Ammonium NH4.
  • Photometric test kit for measurement of Ammonium NH4
  • Variety of instrumentation for measuring CombiCheck Ammonium (NH4)
  • CombiCheck Ammonium (NH4) cell test kit
  • For use with PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, Photoflex photometers
  • For ground water, building materials, soils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Analiti Chromosulfuric acid oxidation
Da utilizzare con (applicazione) For ground water, building materials, soils
Da utilizzare con (apparecchiatura) PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral photometers
Include Certificates
N. di test 32
Range 100 to 1000 mg/L
Sufficiente per 25 Tests
Metodo test Photometric
Tipo CombiCheck COD Chemical oxygen demand O2 cell test kit
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • test solfati in cuvetta metodo
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: barium chloride dihydrate