Learn More
WTW™ Kit di analisi per solfati
Click to view available options
Range:
0 to 70 mg/L
100 to 1000 mg/L
5 to 250 mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 25
Descrizione
- Photometric test kit for measurement of Ammonium NH4
- Variety of instrumentation for measuring CombiCheck Ammonium (NH4)
- CombiCheck Ammonium (NH4) cell test kit
- For use with PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, Photoflex photometers
- For ground water, building materials, soils
Specifica
Specifica
| Analiti | Chromosulfuric acid oxidation |
| Da utilizzare con (applicazione) | For ground water, building materials, soils |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral photometers |
| Include | Certificates |
| N. di test | 32 |
| Range | 100 to 1000 mg/L |
| Sufficiente per | 25 Tests |
| Metodo test | Photometric |
| Tipo | CombiCheck COD Chemical oxygen demand O2 cell test kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- test solfati in cuvetta metodo
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- H301-Tossico se ingerito.
- H332-Nocivo se inalato.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- MIXTURE LIST-Contiene: barium chloride dihydrate