Learn More
Sulfonal, Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Descrizione
Sulfonal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Sulfonal |
| CAS | 115-24-2 |
| Nomi componenti o analita | Sulfonal |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C7 H16 O4 S2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Propane, 2,2-bis(ethylsulfonyl)-, 2,2-Bis(ethylsulfonyl)propane, 2-Propanone, bis(ethyl sulfone), Acetone diethyl sulfone, Acetone, bis(ethyl sulfone), NSC 26248, Propane-diethylsulfone, Sulfonal, Sulfonmethane, Sulphonal |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H16O4S2/c1-5-12(8,9)7(3,4)13(10,11)6-2/h5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CCS(=O)(=O)C(C)(C)S(=O)(=O)CC |
| IUPAC Name | 2,2-bis(ethylsulfonyl)propane |
| Vedi altri risultati |