Learn More
Sulfur, 99.999%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-221781 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 10401441
Marca: Thermo Scientific Acros 199930100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7704-34-9
Formula molecolare S
Molecular Weight (g/mol) 32.06
Numero MDL MFCD00085316
InChI Key NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC Name sulfur
SMILES [S]
Specifica
Punti di ebollizione 445.0°C
Materiale o nome chimico Sulfur
Punto di fusione 114.0°C
Nota nome 99.999%
Colore Yellow
Forma fisica Pieces
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Fieser 01,1118; 03,273; 05,632; 06,556; 14,291; 15,297
Punto d'infiammabilità 168°C
Indice di Merck 15, 9099
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether, soluble in carbon disulfide, benzene, (about 2.4%, at 30°C, much more at higher temps.),toluene,, acetone (2.65% at 25°C), chloroform (1.5% at 18°C)
Peso formulazione 32.05
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Densità 2.36
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulphur
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulphur