Learn More
Sulfur in Crude Oil standard solution, Specpure™, 10,000μg/g (1.00%)
Codice prodotto. 15456405
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 15456405
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041888.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfur in Crude Oil standard solution
Nota nome 10,000μg/g (1.00%)
Odore Unpleasant
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00197838
Numero UN UN1267
Colore Black
Quantità 100 mL
Grado Specpure