Learn More
Sulfur Dioxide Solution, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15652690 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 15652690
Marca: Honeywell-Fluka 247626100G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7782-99-2
Formula molecolare H2O3S
Molecular Weight (g/mol) 82.073
Numero MDL MFCD00011335
InChI Key LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid
PubChem CID 1100
ChEBI CHEBI:48854
IUPAC Name sulfurous acid
SMILES OS(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfur Dioxide Solution
Quantità 100 g
Formula lineare H2SO3
Numero UN 1833
Peso formulazione 82.08g/mol
Percent Purity ≥6%
Grado Reagente ACS
Residuo dopo la combustione ≤0.005%
Densità 1.03g/mL at 25°C; Vapor Density: 2.3 (vs air)