Learn More
Sulfur in Isooctane standard solution, Specpure™, 5μg/g (0.0005%)
Codice prodotto. 15426895
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 15426895
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045319.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfur in Isooctane standard solution
Nota nome 5μg/g (0.0005%)
Odore Petrol-like
Numero MDL MFCD00804269
Numero UN UN1262
Quantità 100 mL
Grado Specpure