Learn More
Sulfur Oil Standards for Diesel Fuel Analysis, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 11955094 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Concentrazione:
10 μg/g
100 μg/g
1000 μg/g
200 μg/g
25 μg/g
300 μg/g
5 μg/g
50 μg/g
75 μg/g
750 μg/g
Dimensione della confezione:
100g
100mL
Codice prodotto. 11955094
Marca: SPEX Certiprep DSS85Y
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
S5μg/g
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Identificatori chimici
CAS 7704-34-9, 8042-47-5
Formula molecolare S
Molecular Weight (g/mol) 32.06
Numero MDL MFCD00085316
InChI Key NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC Name sulfur
SMILES [S]
Specifica
Materiale o nome chimico Sulfur Oil Standard in Base Oil
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS min. % 0.0, 99.99
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS max % 0.0, 99.99
Forma fisica Solid
Concentrazione 5 μg/g
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Base Oil 20
Industry Type Petrochemical Testing
Quantità 100 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfur Oil Standard in Base Oil 20
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Mineral Oil
Product intended for laboratory use only