Learn More
Sulfur pieces, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-4407976
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11346847
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010755.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7704-34-9
Formula molecolare S
Molecular Weight (g/mol) 32.06
Numero MDL MFCD00085316
InChI Key NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo polymeric, lac, ad usum externum, acmc-20a47y, rubbervulcanizationagentis ot
PubChem CID 5362487
ChEBI CHEBI:26833
IUPAC Name sulfur
SMILES [S]
Specifica
Materiale o nome chimico Sulphur
Colore Yellow
Forma fisica Pieces
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Odore Weak
Aspetto Pale yellow pieces
Densità 2.07g/cm3