Learn More
Sulfuric Acid, 0.025M, Chem Lab™
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Aspetto | Colorless |
| pH | <2 |
| Composizione | Sulfuric acid 0.025 mol/L |
| Concentrazione | 2.453g H2SO4/l H2O = 0.05 N (±0.0004/20°C) |
| Densità | 1g/mL |
| Odore | Odorless |
| Quantità | 1 L |
| Forma fisica | Liquid |
| Informazioni di solubilità | Soluble in Water |